4-Hydroxybenzoesäureethylester 99%
Kst.-Flasche, 250 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
4-Hydroxybenzoesäureethylester 99%
Katalognr. ACRO150252500
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 120-47-8
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
- CAS Nummer:120-47-8
- Formel:C₉H₁₀O₃
- MDL-Nummer:MFCD00002353
- Molekulargewicht:166.18 g/mol
- Merck-Index:13,03869
- Siedepunkt:297…298 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:115…118 °C
- Dichte:1,078 g/cm³ (131 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-399-4
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light cream Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:115 to 118 °C
- GC:≥98.5 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:250 g