Phenol 99%, reinst
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- CAS Nummer:108-95-2
- Formel:C₆H₅OH
- MDL-Nummer:MFCD00002143
- Molekulargewicht:94.11 g/mol
- Merck-Index:12,07390
- Siedepunkt:182 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:39…42 °C
- Dichte:1,07 g/cm³
- Blitz Pt:79 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-632-7
- UN:1671
- ADR:6.1,II
- ERREICHEN:01-2119471329-32
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Colorless to white Crystals or fused mass
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:39 to 42 °C
- Water:≤0.2 %
- GC:≥98.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg