AuftragsverfolgungKontakt
2-Propanol 99.5+%
2-Propanol 99.5+%
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ACRO149320025
Reizend
Entzündlich
2-Propanol 99.5+%
Katalognr. ACRO149320025
CAS Nummer:  67-63-0
2-Propanol 99.5+%
2-Propanol 99.5+%
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  67-63-0
Preis
SFr. 106.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
  • CAS Nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL-Nummer:MFCD00011674
  • Molekulargewicht:60.1 g/mol
  • Merck-Index:13,05228
  • Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–89,5 °C
  • Dichte:0,785 g/cm³
  • Blitz Pt:12 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-661-7
  • UN:1219
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119457558-25
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.2 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.50 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.005 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    ACRO149320025
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt