AuftragsverfolgungKontakt
2-Hexanon 98%
Glasflasche, 500 mL
  146885000.
2-Hexanon 98%
  146885000.
 :  591-78-6
2-Hexanon 98%
2-Hexanon 98%
Glasflasche, 500 mL
 :  591-78-6
SFr. 457.00
1 * 500 mL
 :  Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
  •  :591-78-6
  •  :C₆H₁₂O
  •  :MFCD00009482
  •  :100.16 g/mol
  •  :13,06060
  •  :127 °C (760 mmHg)
  •  :–57 °C
  •  :0,81 g/cm³
  •  :23 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :209-731-1
  •  :1224
  •  :3,III
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥97.5 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL