Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Triphenylmethan 99+%

Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. ACRO146380250
Triphenylmethan 99+%
Katalognr. ACRO146380250
CAS Nummer:  519-73-3
Triphenylmethan 99+%
Triphenylmethan 99+%

Glasflasche für Feststoffe, 25 g

CAS Nummer:  519-73-3
Preis
32.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:519-73-3
  • Formel:C₁₉H₁₆
  • MDL-Nummer:MFCD00004763
  • Molekulargewicht:244.34 g/mol
  • Merck-Index:12,09871
  • Siedepunkt:358…359 °C (754 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:90…94 °C
  • Dichte:1,01 g/cm³
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-275-0
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Light yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    90 to 94 °C
  • GC:
    ≥99.0 %

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.