AuftragsverfolgungKontakt
Kapillardispenser
Kapillardispenser
Einmalkapillaren aufgezogen auf Bänder 5 µl, 5×100 pack
Katalognr. 552-0071
Anbieter:   CAMAG
Kapillardispenser
Katalognr. 552-0071
Anbieter:  CAMAG
Kapillardispenser
Kapillardispenser
Einmalkapillaren aufgezogen auf Bänder 5 µl, 5×100 pack
Preis
150.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Die Kapillarpipetten werden dem Kapillar-Dispenser in nachfüllbaren Magazinen zugeführt. Lieferbar sind die Größen 0,5, 1, 2 und 5 µl. Für jede Kapillargröße wird ein entsprechendes Dispensermagazin benötigt. Mit dem Universal-Kapillarhalter werden die Kapillarpipetten aus dem Dispenser aufgenommen, mit Probenlösung gefüllt und an den Auftragekopf des Nanomat angelegt.
  • Einfache und komfortable Handhabung
  • Alle Einzelkomponenten sind mit denen des Vorgängermodells austauschbar
* Kapillardispenser komplett mit Zubehör: Universalkapillarhalter (552-0044), ein Dispensermagazin (552-0065) für 1 µl Kapillaren und eine Packung à 5×100 Einmal-Kapillaren 1 µl (552-0069).
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Einmalkapillaren aufgezogen auf Bänder 5 µl, 5×100 pack
  • Seq:
    11
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.