Kapillardispenser
Kapillardispenser Kit*
N° de catalogue 552-0062
Fournisseur: CAMAG
Aller à
Product Details & Documents
Die Kapillarpipetten werden dem Kapillar-Dispenser in nachfüllbaren Magazinen zugeführt. Lieferbar sind die Größen 0,5, 1, 2 und 5 µl. Für jede Kapillargröße wird ein entsprechendes Dispensermagazin benötigt. Mit dem Universal-Kapillarhalter werden die Kapillarpipetten aus dem Dispenser aufgenommen, mit Probenlösung gefüllt und an den Auftragekopf des Nanomat angelegt.
- Einfache und komfortable Handhabung
- Alle Einzelkomponenten sind mit denen des Vorgängermodells austauschbar
* Kapillardispenser komplett mit Zubehör: Universalkapillarhalter (552-0044), ein Dispensermagazin (552-0065) für 1 µl Kapillaren und eine Packung à 5×100 Einmal-Kapillaren 1 µl (552-0069).
Spécifications
- Bezeichnung:Kapillardispenser Kit*
- Seq:02