Tropin 98%
Glasflasche, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
- CAS Nummer:120-29-6
- Formel:C₈H₁₅NO
- MDL-Nummer:MFCD00180667
- Molekulargewicht:141.21 g/mol
- Siedepunkt:233 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:62…64 °C
- Dichte:1,04 g/cm³
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:204-384-2
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤2 % (K.F.)
- Titration with HClO4:≥97.5 % (On dried substance)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:25 g



