Doppeltrogkammern
Kammer für 200×200 mm Platten, mit Glasdeckel
Katalognr. 552-0020
Anbieter: CAMAG
Direkt zu
Product Details & Documents
Doppeltrogkammern bieten verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse von TLC/HPTLC-Entwicklungstechniken.
- Geringer Lösungsmittelverbrauch
- Eine reproduzierbare Voräquilibrierung der Platte mit Lösungsmitteldampf ist möglich, indem man sie in die leere Wanne gegenüber der Wanne mit dem Lösungsmittel platziert
Die Entwicklung beginnt erst, wenn das Lösungsmittel mit der Platte in die Wanne eingebracht wird.
* ADC: automatische Entwicklungskammer.
Technische Daten
- Bezeichnung:Kammer für 200×200 mm Platten, mit Glasdeckel
- Seq:05