Doppeltrogkammern
Kammer für 200×100 mm Platten, mit Edelstahldeckel
Catalog # 552-0019
Supplier: CAMAG
Jump to:
Product Details & Documents
Doppeltrogkammern bieten verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse von TLC/HPTLC-Entwicklungstechniken.
- Geringer Lösungsmittelverbrauch
- Eine reproduzierbare Voräquilibrierung der Platte mit Lösungsmitteldampf ist möglich, indem man sie in die leere Wanne gegenüber der Wanne mit dem Lösungsmittel platziert
Die Entwicklung beginnt erst, wenn das Lösungsmittel mit der Platte in die Wanne eingebracht wird.
* ADC: automatische Entwicklungskammer.
Specifications
- Bezeichnung:Kammer für 200×100 mm Platten, mit Edelstahldeckel
- Seq:04