Deckel
Glasdeckel für 200×200 mm und 200×100 mm Flachboden- und Doppeltrogkammern
Katalognr. 552-0017
Anbieter: CAMAG
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Glasdeckel für 200×200 mm und 200×100 mm Flachboden- und Doppeltrogkammern
- Seq:09
- Cat. No.:552-0017