Tridecansäure 97%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
- CAS Nummer:638-53-9
- Formel:C₁₃H₂₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002741
- Molekulargewicht:214.35 g/mol
- Siedepunkt:236 °C (100 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:40…45 °C
- Dichte:1,025 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:113 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:211-341-1
Dokumente
ACRO13952
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:40 to 45 °C
- Titration with NaOH:≥96.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g