AuftragsverfolgungKontakt
L-Threonin 98%
L-Threonin 98%
Glasflasche, 100 g
Katalognr. ACRO138931000
L-Threonin 98%
Katalognr. ACRO138931000
CAS Nummer:  72-19-5
L-Threonin 98%
L-Threonin 98%
Glasflasche, 100 g
CAS Nummer:  72-19-5
Preis
SFr. 174.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
  • CAS Nummer:72-19-5
  • Formel:C₄H₉NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00064270
  • Molekulargewicht:119.12 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:255 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:255 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-774-1
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder or glistening flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • Solubility:
    (2.5 % in water) Clear colorless
  • Specific optical rotation:
    -27.6° to -29.0° (20°C, 589 nm) (c=6, H2O)
  • Titration with HClO4:
    97.5 to 102.5 % (On dried substance)
  • Chloride (Cl):
    ≤200 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤300 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 g