Sulfolan 99+%
Glasflasche, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
- CAS Nummer:126-33-0
- Formel:C₄H₈O₂S
- MDL-Nummer:MFCD00005484
- Molekulargewicht:120.17 g/mol
- Siedepunkt:285 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:27,4…27.8 °C
- Dichte:1,26 g/cm³
- Blitz Pt:165 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-783-1
- UN:3335
- ADR:9,III
Documents
ACRO13843
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear yellow Liquid after melting
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.3 %
- Sulfated ash:≤0.1 %
- GC:≥99.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL



