AuftragsverfolgungKontakt
(±)-Epoxystyrol 97+%
(±)-Epoxystyrol 97+%
Glasflasche, 1 L
Katalognr. ACRO132800010
Giftig
Gesundheit
(±)-Epoxystyrol 97+%
Katalognr. ACRO132800010
CAS Nummer:  96-09-3
(±)-Epoxystyrol 97+%
(±)-Epoxystyrol 97+%
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  96-09-3
Preis
SFr. 130.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Styrene oxide
  • CAS Nummer:96-09-3
  • Formel:C₈H₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00005121
  • Molekulargewicht:120.15 g/mol
  • Siedepunkt:194 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–37 °C
  • Dichte:1,05 g/cm³
  • Blitz Pt:74 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:202-476-7
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥97.0 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..