(±)-Epoxystyrol 97+%
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Styrene oxide
- CAS Nummer:96-09-3
- Formel:C₈H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00005121
- Molekulargewicht:120.15 g/mol
- Siedepunkt:194 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–37 °C
- Dichte:1,05 g/cm³
- Blitz Pt:74 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:202-476-7
- UN:2810
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO13280
Scheda di sicurezza
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
- GC:≥97.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



