AuftragsverfolgungKontakt
Chinolin 96%
Glasflasche, 500 mL
Katalognr. ACRO132195000
Giftig
Gesundheit
Umfeld
Chinolin 96%
Katalognr. ACRO132195000
CAS Nummer:  91-22-5
Chinolin 96%
Chinolin 96%
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  91-22-5
Preis
86.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:91-22-5
  • Formel:C₉H₇N
  • MDL-Nummer:MFCD00006736
  • Molekulargewicht:129.16 g/mol
  • Merck-Index:13,08160
  • Siedepunkt:237 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–15 °C
  • Dichte:1,095 g/cm³
  • Blitz Pt:101 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear light yellow to dark brown Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥95 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL