Chinolin 96%
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:91-22-5
- Formel:C₉H₇N
- MDL-Nummer:MFCD00006736
- Molekulargewicht:129.16 g/mol
- Merck-Index:13,08160
- Siedepunkt:237 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–15 °C
- Dichte:1,095 g/cm³
- Blitz Pt:101 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-051-6
- UN:2656
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO13219
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear light yellow to dark brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
- GC:≥95 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L