Phthalid 99%
Kst.-Flasche, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Isobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Nummer:87-41-2
- Formel:C₈H₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00005906
- Molekulargewicht:134.13 g/mol
- Siedepunkt:290 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:70…73 °C
- Dichte:1,1 g/cm³ (30 °C)
- Blitz Pt:152 °C
- EINECS:201-744-0
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:70 to 73 °C
- GC:≥98.5 %
- UV:at 230 nm A: ≤0.15
- Color scale:≤5 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:500 g