AuftragsverfolgungKontakt
Phthalid 99% | Avantor
Phthalid 99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. ACRO131090050
Reizend
Phthalid 99%
Katalognr. ACRO131090050
CAS Nummer:  87-41-2
Phthalid 99%
Phthalid 99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  87-41-2
Preis
SFr. 25.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Nummer:87-41-2
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005906
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:290 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:70…73 °C
  • Dichte:1,1 g/cm³ (30 °C)
  • Blitz Pt:152 °C
  • EINECS:201-744-0
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to light beige Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    70 to 73 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • UV:
    at 230 nm A: ≤0.15
  • Color scale:
    ≤5 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g