Natriumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Anbieter: Merck Millipore (Calbiochem)
Natriumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Katalognr. 567530-250
Anbieter: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS Nummer: 1310-73-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Caustic soda
- CAS Nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL-Nummer:MFCD00003548
- Molekulargewicht:40 g/mol
- Merck-Index:14,08627
- Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:323 °C
- Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- ERREICHEN:01-2119457892-27
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g



