AuftragsverfolgungKontakt
Phthalaldehyd 98+%
Phthalaldehyd 98+%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Catalog # ACRO131080050
Toxic
Corrosive
Environment
Phthalaldehyd 98+%
Catalog # ACRO131080050
CAS Number:  643-79-8
Phthalaldehyd 98+%
Phthalaldehyd 98+%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Number:  643-79-8
Price
SFr. 77.40
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyms:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS Number:643-79-8
  • Formula:C₈H₆O₂
  • MDL Number:MFCD00003335
  • Molecular Weight:134.13 g/mol
  • Boiling Pt:83…84 °C (1hPa)
  • Melting Pt:54…57 °C
  • Density:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:132 °C
  • Storage Temperature:Kühlschrank
  • EINECS:211-402-2
  • UN:2923
  • ADR:8,II
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Yellow Powder or crystals and/or lumps
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    54 to 58 °C
  • GC:
    ≥98.0 %
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g