Phenoxyethanol 99%
Glasflasche, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
- CAS Nummer:122-99-6
- Formel:C₆H₅OCH₂CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00002857
- Molekulargewicht:138.17 g/mol
- Merck-Index:12,07410
- Siedepunkt:237 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:11…13 °C
- Dichte:1,1 g/cm³
- Blitz Pt:130 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-589-7
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- pH:9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
- Titration with HClO4:≥99 %
- Iron (Fe):≤0.001 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL



