AuftragsverfolgungKontakt
Pentadecansäure 99% | Avantor
Pentadecansäure 99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. ACRO129830250
Reizend
Pentadecansäure 99%
Katalognr. ACRO129830250
CAS Nummer:  1002-84-2
Pentadecansäure 99%
Pentadecansäure 99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Nummer:  1002-84-2
Preis
SFr. 210.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
  • CAS Nummer:1002-84-2
  • Formel:C₁₅H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002745
  • Molekulargewicht:242.4 g/mol
  • Siedepunkt:339 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:51…53 °C
  • Dichte:0,8496 g/cm³ (70 °C)
  • Blitz Pt:>110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:213-693-1
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to off-white Powder or crystals or flakes and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Titration with NaOH:
    ≥98.5 %
  • Specific optical rotation:
    -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g
Technische Daten