Caprylsäure 99%
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
- CAS Nummer:124-07-2
- Formel:C₈H₁₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00004429
- Molekulargewicht:144.21 g/mol
- Merck-Index:13,01771
- Siedepunkt:238 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:16…16,5 °C
- Dichte:0,91 g/cm³
- Blitz Pt:110 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-677-5
- UN:3265
- ADR:8,III
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L



