1-Octadecanol 95%
Kst.-Flasche, 1 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- CAS Nummer:112-92-5
- Formel:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00002823
- Molekulargewicht:270.5 g/mol
- Merck-Index:12,08960
- Siedepunkt:210 °C (15 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:55…58 °C
- Dichte:0,805 to 0.815 g/cm³ (60 °C)
- Blitz Pt:185 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-017-6
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Powder or flakes or pellets
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:55 to 60 °C
- GC:≥94 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:1 kg