AuftragsverfolgungKontakt
Methylcyclohexan 99%, reinst
Kst.-Trommel, 10 L
  ACRO126580100
Methylcyclohexan 99%, reinst
  ACRO126580100
 :  108-87-2
Methylcyclohexan 99%, reinst
Methylcyclohexan 99%, reinst
Kst.-Trommel, 10 L
 :  108-87-2
257.00 SFr.
1 * 10 L
  •  :108-87-2
  •  :C₆H₁₁CH₃
  •  :MFCD00001497
  •  :98.19 g/mol
  •  :13,06074
  •  :101 °C (1013 hPa)
  •  :–126,3 °C
  •  :0,77 g/cm³
  •  :–3 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-624-3
  •  :2296
  •  :3,II
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤20 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.01 %
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    10 L