Methylcyclohexan 99%, reinst
Glasflasche, 1 L
- :108-87-2
- :C₆H₁₁CH₃
- :MFCD00001497
- :98.19 g/mol
- :13,06074
- :101 °C (1013 hPa)
- :–126,3 °C
- :0,77 g/cm³
- :–3 °C
- :Raumtemperatur
- :203-624-3
- :2296
- :3,II
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤20 APHA
- Residue after evaporation:≤0.01 %
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..