Mesitylen 99%, reinst
Glasflasche, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Mesitylen 99%, reinst
Katalognr. ACRO125582500
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 108-67-8
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,3,5-Trimethylbenzene
- CAS Nummer:108-67-8
- Formel:C₉H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00008538
- Molekulargewicht:120.19 g/mol
- Merck-Index:13,05934
- Siedepunkt:163…166 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–45 °C
- Dichte:0,8675 g/cm³
- Blitz Pt:44 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-604-4
- UN:2325
- ADR:3,III
Dokumente
ACRO12558 sds_ACRO12558
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Residue after evaporation:≤0.01 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL