AuftragsverfolgungKontakt
(R)-(-)-Mandelsäure 99%
Kst.-Flasche, 100 g
  ACRO125321000
(R)-(-)-Mandelsäure 99%
  ACRO125321000
 :  611-71-2
(R)-(-)-Mandelsäure 99%
(R)-(-)-Mandelsäure 99%
Kst.-Flasche, 100 g
 :  611-71-2
271.00 SFr.
1 * 100 g
 :  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  •  :611-71-2
  •  :C₈H₈O₃
  •  :MFCD00064251
  •  :152.15 g/mol
  •  :322 °C (1013 hPa)
  •  :130…135 °C
  •  :1,341 g/cm³ (20 °C)
  •  :>190 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :210-276-6
  • Appearance:
    White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    130 to 135 °C
  • Water:
    ≤1 % (K.F.)
  • Sulfated ash:
    ≤0.2 %
  • Specific optical rotation:
    -152° to -158° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
  • Titration with NaOH:
    ≥98.5 %
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    100 g