(±)-Isonipecotinsäure 99%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
(±)-Isonipecotinsäure 99%
Katalognr. ACRO122621000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 498-94-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
- CAS Nummer:498-94-2
- Formel:C₆H₁₁NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00006004
- Molekulargewicht:129.16 g/mol
- Merck-Index:13,05208
- Siedepunkt:264 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:>300 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-872-3
Documents
ACRO12262
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to pink-beige Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (120°C, 4 hrs)
- Solubility:(10 % in water) Clear to slightly hazy
- Titration with HClO4:≥98.5 % (On dry substance)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



