(±)-Isonipecotinsäure 99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
(±)-Isonipecotinsäure 99%
Katalognr. ACRO122620250
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 498-94-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
- CAS Nummer:498-94-2
- Formel:C₆H₁₁NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00006004
- Molekulargewicht:129.16 g/mol
- Merck-Index:13,05208
- Siedepunkt:264 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:>300 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-872-3
Dokumente
ACRO12262
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to pink-beige Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (120°C, 4 hrs)
- Solubility:(10 % in water) Clear to slightly hazy
- Titration with HClO4:≥98.5 % (On dry substance)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



