Inosin 99%
Glasflasche, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
- CAS Nummer:58-63-9
- Formel:C₁₀H₁₂N₄O₅
- MDL-Nummer:MFCD00066770
- Molekulargewicht:268.23 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:212…213 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:212…213 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-390-4
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 %
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥98.5 %
- UV spectrophotometry:98 to 102 % (lambda max. 248.5nm, pH 7)
- UV transmittance:≥98 % (c=1, H2O, 430 nm, 1 cm cell)
- Ratio of Absorbances:1.65 to 1.77 (A250/A260)
- Titration with HClO4:≥98.5 % (On dry substance)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:25 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



