Inosin 99%
Glasflasche, 10 g
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
- CAS Number:58-63-9
- Formula:C₁₀H₁₂N₄O₅
- MDL Number:MFCD00066770
- Molecular Weight:268.23 g/mol
- Melting Pt:212…213 °C (Zers.)
- Melting Pt:212…213 °C (Zersetzung)
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:200-390-4
Documents
ACRO12225
Scheda di sicurezza
Specifications
Specification Test Results
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 %
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥98.5 %
- UV spectrophotometry:98 to 102 % (lambda max. 248.5nm, pH 7)
- UV transmittance:≥98 % (c=1, H2O, 430 nm, 1 cm cell)
- Ratio of Absorbances:1.65 to 1.77 (A250/A260)
- Titration with HClO4:≥98.5 % (On dry substance)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 g
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..