Imidazol 99%
Kst.-Flasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- CAS Nummer:288-32-4
- Formel:C₃H₄N₂
- MDL-Nummer:MFCD00005183
- Molekulargewicht:68.08 g/mol
- Merck-Index:13,04935
- Siedepunkt:255…256 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:86…90 °C
- Dichte:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:145 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:206-019-2
- UN:3263
- ADR:8,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light yellow Flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.2 % (K.F.)
- GC:≥98.5 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g