AuftragsverfolgungKontakt
Imidazol 99% | Avantor
Imidazol 99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. ACRO122020050
Ätzend
Reizend
Gesundheit
Imidazol 99%
Katalognr. ACRO122020050
CAS Nummer:  288-32-4
Imidazol 99%
Imidazol 99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  288-32-4
Preis
SFr. 31.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS Nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005183
  • Molekulargewicht:68.08 g/mol
  • Merck-Index:13,04935
  • Siedepunkt:255…256 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:86…90 °C
  • Dichte:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:145 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,III
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to light yellow Flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.2 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g
Technische Daten