(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Katalognr. ACRO121711000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 156-38-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
- CAS Nummer:156-38-7
- Formel:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
- MDL-Nummer:MFCD00004347
- Molekulargewicht:152.15 g/mol
- Siedepunkt:347 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:147…152 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-851-3
Documents
ACRO12171
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to cream to tan Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:147 to 152 °C
- Water:≤0.5 % (K.F.)
- TLC:≥97.5 %
- Titration with NaOH:97.5 to 102.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g



