AuftragsverfolgungKontakt
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Catalog # ACRO121710250
Irritant
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Catalog # ACRO121710250
CAS Number:  156-38-7
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Number:  156-38-7
Price
SFr. 72.00
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyms:  4-Hydroxyphenylacetic Acid
  • CAS Number:156-38-7
  • Formula:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
  • MDL Number:MFCD00004347
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Boiling Pt:347 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:147…152 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:205-851-3
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    White to cream to tan Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    147 to 152 °C
  • Water:
    ≤0.5 % (K.F.)
  • TLC:
    ≥97.5 %
  • Titration with NaOH:
    97.5 to 102.5 %
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g
Specifications