AuftragsverfolgungKontakt
1,6-Diaminohexan 99.5+% | Avantor
1,6-Diaminohexan 99.5+%
Kst.-Flasche, 500 g
Katalognr. ACRO120645000
Reizend
Ätzend
1,6-Diaminohexan 99.5+%
Katalognr. ACRO120645000
CAS Nummer:  124-09-4
1,6-Diaminohexan 99.5+%
1,6-Diaminohexan 99.5+%
Kst.-Flasche, 500 g
CAS Nummer:  124-09-4
Preis
SFr. 86.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
  • CAS Nummer:124-09-4
  • Formel:C₆H₁₆N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008243
  • Molekulargewicht:116.21 g/mol
  • Merck-Index:13,04713
  • Siedepunkt:204…205 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:38…41 °C
  • Dichte:0,66 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:81 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-679-6
  • UN:2280
  • ADR:8,III
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    38 to 41 °C
  • Water:
    ≤0.05 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.50 %
  • Titration with HClO4:
    99.5 to 100.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g