AuftragsverfolgungKontakt
Eugenol 99%
Eugenol 99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Catalog # ACRO119115000
Irritant
Eugenol 99%
Catalog # ACRO119115000
CAS Number:  97-53-0
Eugenol 99%
Eugenol 99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Number:  97-53-0
Price
SFr. 160.00
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
  • CAS Number:97-53-0
  • Formula:C₁₀H₁₂O₂
  • MDL Number:MFCD00008654
  • Molecular Weight:164.2 g/mol
  • Merck Index:13,03931
  • Boiling Pt:254 °C (760 mmHg)
  • Melting Pt:12…10 °C
  • Density:1,06 g/cm³
  • Flash Pt:>112 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:202-589-1
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear colorless to yellow-green Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Specific gravity:
    (20°C) 1.064 to 1.070
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g