AuftragsverfolgungKontakt
Eugenol 99%
Eugenol 99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. ACRO119110050
Reizend
Eugenol 99%
Katalognr. ACRO119110050
CAS Nummer:  97-53-0
Eugenol 99%
Eugenol 99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  97-53-0
Preis
44.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
  • CAS Nummer:97-53-0
  • Formel:C₁₀H₁₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008654
  • Molekulargewicht:164.2 g/mol
  • Merck-Index:13,03931
  • Siedepunkt:254 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:12…10 °C
  • Dichte:1,06 g/cm³
  • Blitz Pt:>112 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-589-1
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless to yellow-green Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Specific gravity:
    (20°C) 1.064 to 1.070
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.