Estron 99+%
Glasflasche, 5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:53-16-7
- Formel:C₁₈H₂₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00003620
- Schmelzender Platingehalt:258…261 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:258…261 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-164-5
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to almost white Powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:258 to 261 °C
- Loss on drying:≤0.5 % (105 °C, 3 hrs)
- Sulfated ash:≤0.5 %
- Additional info:limit of equilenin and equilin: passes test
- HPLC:≥99.0 % (on dried substance)
- Specific optical rotation:+158° to +165° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)
- Clarity of solution:passes test
- Silicon dioxide (SiO2):≤0.005 %
- Sulfur compounds (as SO4):≤0.004 %
- Insoluble matter:≤0.01 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 g