AuftragsverfolgungKontakt
Estron 99+%
Estron 99+%
Glasflasche, 1 g
Katalognr. ACRO117840010
Gesundheit
Estron 99+%
Katalognr. ACRO117840010
CAS Nummer:  53-16-7
Estron 99+%
Estron 99+%
Glasflasche, 1 g
CAS Nummer:  53-16-7
Preis
SFr. 70.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:53-16-7
  • Formel:C₁₈H₂₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003620
  • Schmelzender Platingehalt:258…261 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:258…261 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-164-5
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to almost white Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    258 to 261 °C
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (105 °C, 3 hrs)
  • Sulfated ash:
    ≤0.5 %
  • Additional info:
    limit of equilenin and equilin: passes test
  • HPLC:
    ≥99.0 % (on dried substance)
  • Specific optical rotation:
    +158° to +165° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)
  • Clarity of solution:
    passes test
  • Silicon dioxide (SiO2):
    ≤0.005 %
  • Sulfur compounds (as SO4):
    ≤0.004 %
  • Insoluble matter:
    ≤0.01 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 g
  • Cat. No.:
    ACRO117840010
Technische Daten