(±)-Epichlorhydrin 99%
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
(±)-Epichlorhydrin 99%
Katalognr. ACRO117780010
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 106-89-8
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
- CAS Nummer:106-89-8
- Formel:C₃H₅ClO
- MDL-Nummer:MFCD00005132
- Molekulargewicht:92.52 g/mol
- Merck-Index:13,03642
- Siedepunkt:115…117 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–57 °C
- Dichte:1,18 g/cm³
- Blitz Pt:28 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:203-439-8
- UN:2023
- ADR:6.1,II
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.02 % (K.F.)
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤15 APHA
- Silicate and phosphate:≤5 ppm (as SiO2)
- Iron (Fe):≤1 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤1 ppm
- Nitrogen compounds (as N):≤0.001 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L