AuftragsverfolgungKontakt
Dipropylamin 99% | Avantor
Dipropylamin 99%
Glasflasche, 250 mL
Katalognr. ACRO117492500
Entzündlich
Ätzend
Giftig
Dipropylamin 99%
Katalognr. ACRO117492500
CAS Nummer:  142-84-7
Dipropylamin 99%
Dipropylamin 99%
Glasflasche, 250 mL
CAS Nummer:  142-84-7
Preis
24.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  N-Propyl-1-propanamine
  • CAS Nummer:142-84-7
  • Formel:C₆H₁₅N
  • MDL-Nummer:MFCD00009362
  • Molekulargewicht:101.19 g/mol
  • Merck-Index:12,03406
  • Siedepunkt:109,4 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–63 °C
  • Dichte:0,74 g/cm³
  • Blitz Pt:7 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-565-9
  • UN:2383
  • ADR:3,II
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.2 %
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤15 APHA
  • Heavy metals (ICP-OES):
    ≤5 ppm
  • Insoluble matter:
    ≤0.005 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 mL