AuftragsverfolgungKontakt
Dipropylamin 99%
Glasflasche, 1 L
  ACRO117490010
Dipropylamin 99%
  ACRO117490010
 :  142-84-7
Dipropylamin 99%
Dipropylamin 99%
Glasflasche, 1 L
 :  142-84-7
SFr. 47.60
1 * 1 L
 :  N-Propyl-1-propanamine
  •  :142-84-7
  •  :C₆H₁₅N
  •  :MFCD00009362
  •  :101.19 g/mol
  •  :12,03406
  •  :109,4 °C (1013 hPa)
  •  :–63 °C
  •  :0,74 g/cm³
  •  :7 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :205-565-9
  •  :2383
  •  :3,II
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.2 %
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤15 APHA
  • Heavy metals (ICP-OES):
    ≤5 ppm
  • Insoluble matter:
    ≤0.005 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L