AuftragsverfolgungKontakt
1,4-Dimethoxybenzol 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. ACRO115415000
Reizend
1,4-Dimethoxybenzol 99+%
Katalognr. ACRO115415000
CAS Nummer:  150-78-7
1,4-Dimethoxybenzol 99+%
1,4-Dimethoxybenzol 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  150-78-7
Preis
SFr. 92.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
  • CAS Nummer:150-78-7
  • Formel:C₈H₁₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008401
  • Molekulargewicht:138.17 g/mol
  • Siedepunkt:212,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:54…58 °C
  • Dichte:1,05 g/cm³
  • Blitz Pt:98 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-771-9
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to off-white to grey Crystals of flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    54 to 58 °C
  • GC:
    ≥99.0 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g