1,4-Dimethoxybenzol 99+%
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
- :150-78-7
- :C₈H₁₀O₂
- :MFCD00008401
- :138.17 g/mol
- :212,6 °C (1013 hPa)
- :54…58 °C
- :1,05 g/cm³
- :98 °C
- :Raumtemperatur
- :205-771-9
- Appearance:White to off-white to grey Crystals of flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:54 to 58 °C
- GC:≥99.0 %
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg



