AuftragsverfolgungKontakt
Bicin, Calbiochem® | Avantor
Bicin, Calbiochem®
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. 391336-100
Bicin, Calbiochem®
Katalognr. 391336-100
CAS Nummer:  150-25-4
Bicin, Calbiochem®
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  150-25-4
Preis
SFr. 163.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • CAS Nummer:150-25-4
  • Formel:C₆H₁₃NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00004295
  • Molekulargewicht:163.17 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:185…192 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-755-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g