Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Diallylamin 97% | Avantor

Diallylamin 97%

Glasflasche, 250 mL
Katalognr. ACRO112042500
Giftig
Ätzend
Entzündlich
Diallylamin 97%
Katalognr. ACRO112042500
CAS Nummer:  124-02-7
Diallylamin 97%
Diallylamin 97%

Glasflasche, 250 mL

CAS Nummer:  124-02-7
Preis
55.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:124-02-7
  • Formel:C₆H₁₁N
  • MDL-Nummer:MFCD00008642
  • Molekulargewicht:97.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:–88 °C
  • Dichte:0,789 g/cm³
  • Blitz Pt:7 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-671-2
  • UN:2359
  • ADR:3,II

Dokumente

Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Clear colorless to yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥96.0 %
  • UV:
    at 300 nm A: ≤0.50
  • Color scale:
    ≤20 APHA

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 mL

Technische Daten