Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Diallylamin 97% | Avantor

Diallylamin 97%

Glasflasche, 1 L
Katalognr. ACRO112040010
Giftig
Ätzend
Entzündlich
Diallylamin 97%
Katalognr. ACRO112040010
CAS Nummer:  124-02-7
Diallylamin 97%
Diallylamin 97%

Glasflasche, 1 L

CAS Nummer:  124-02-7
Preis
SFr. 173.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:124-02-7
  • Formel:C₆H₁₁N
  • MDL-Nummer:MFCD00008642
  • Molekulargewicht:97.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:–88 °C
  • Dichte:0,789 g/cm³
  • Blitz Pt:7 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-671-2
  • UN:2359
  • ADR:3,II

Dokumente

Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Clear colorless to yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥96.0 %
  • UV:
    at 300 nm A: ≤0.50
  • Color scale:
    ≤20 APHA

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..